Imprimer
4,4,4-Trifluorobutyl difluoromethylether
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC450212-1G PC450212-5G
APOSPC450212-1GEA 145 EUR
APOSPC450212-1G APOSPC450212-5G
4,4,4-Trifluorobutyl difluoromethylether
4,4,4-Trifluorobutyl difluoromethylether
Formule: C₅H₇F₅O
Point d'ébullition: 98 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD27918476
Numéro CAS: 1823866-91-6