Imprimer
Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC450211-1G PC450211-5G
APOSPC450211-1GEA 128 EUR
APOSPC450211-1G APOSPC450211-5G
Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate hydrochloride
Ethyl 3-amino-4,4,4-trifluorobutyrate hydrochloride
Formule: C₆H₁₀F₃NO₂·ClH
Poids moléculaire: 221.605 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784298
Numéro CAS: 146425-31-2