Imprimer
1,1,1-Tribromotrifluoroacetone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC450209-1G PC450209-5G
APOSPC450209-1GEA 176 EUR
APOSPC450209-1G APOSPC450209-5G
1,1,1-Tribromotrifluoroacetone
1,1,1-Tribromotrifluoroacetone
Formule: C₃Br₃F₃O
Point d'ébullition: 84,7 °C (743 mm Hg)
Densité: 2,7 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18074348
Numéro CAS: 431-91-4