Imprimer
Sodium 2,2-difluorobutyrate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC450208-1G PC450208-5G
APOSPC450208-1GEA 147 EUR
APOSPC450208-1G APOSPC450208-5G
Sodium 2,2-difluorobutyrate
Sodium 2,2-difluorobutyrate
Formule: C₄H₅F₂O₂·Na
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20486155
Numéro CAS: 1346521-51-4