Imprimer
1,2-Dibromo-1-(perfluoro-n-hexyl)ethane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC450205-25G PC450205-5G
APOSPC450205-25GEA 503 EUR
APOSPC450205-25G APOSPC450205-5G
1,2-Dibromo-1-(perfluoro-n-hexyl)ethane
1,2-Dibromo-1-(perfluoro-n-hexyl)ethane
Formule: C₈H₃Br₂F₁₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16621307
Numéro CAS: 51249-62-8