Imprimer
Hexakis(1H,1H-trifluoroethoxy)phosphazene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC450202-1G PC450202-250MG
APOSPC450202-1GEA 1210 EUR
APOSPC450202-1G APOSPC450202-250MG
Hexakis(1H,1H-trifluoroethoxy)phosphazene
Hexakis(1H,1H-trifluoroethoxy)phosphazene
Formule: C₁₂H₁₂F₁₈N₃O₆P₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00307380
Numéro CAS: 1065-05-0