Imprimer
2-(2,2-Difluoroethoxy)ethanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC450198-1G PC450198-25G PC450198-5G
APOSPC450198-1GEA 79.9 EUR
APOSPC450198-1G APOSPC450198-25G APOSPC450198-5G
2-(2,2-Difluoroethoxy)ethanol
2-(2,2-Difluoroethoxy)ethanol
Formule: C₄H₈F₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD19442036
Numéro CAS: 853005-07-9
UN: 1993
ADR: 3,III