Imprimer
4-Fluoro-3-phenoxybenzaldehyde oxime
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC450194-5G PC450194-1G
APOSPC450194-5GEA 534 EUR
APOSPC450194-5G APOSPC450194-1G
4-Fluoro-3-phenoxybenzaldehyde oxime
4-Fluoro-3-phenoxybenzaldehyde oxime
Formule: C₁₃H₁₀FNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19442126
Numéro CAS: 1192002-32-6