Imprimer
trans-1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC450187-1G PC450187-5G
APOSPC450187-1GEA 260 EUR
APOSPC450187-1G APOSPC450187-5G
trans-1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane 95%
trans-1,2-Dichlorohexafluorocyclobutane
Formule: C₄Cl₂F₆
Poids moléculaire: 232.939 g/mol
Densité: 1.64 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23704312
Numéro CAS: 3832-15-3