Imprimer
1H,1H,2H,2H-Perfluoropentyltrimethoxysilane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC450175-25G PC450175-1G PC450175-5G
APOSPC450175-25GEA 0 EUR
APOSPC450175-25G APOSPC450175-1G APOSPC450175-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluoropentyltrimethoxysilane
1H,1H,2H,2H-Perfluoropentyltrimethoxysilane
Formule: C₈H₁₃F₇O₃Si
Point d'ébullition: 88…89 °C (70 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18074425
Numéro CAS: 109134-39-6