Imprimer
2,4,6-Tris(perfluoropentyl)-s-triazine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC450174-1G PC450174-250MG
APOSPC450174-1GEA 643 EUR
APOSPC450174-1G APOSPC450174-250MG
2,4,6-Tris(perfluoropentyl)-s-triazine
2,4,6-Tris(perfluoropentyl)-s-triazine
Formule: C₁₈F₃₃N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18074371
Numéro CAS: 23790-50-3