Imprimer
2-(2-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC450170-1G PC450170-5G
APOSPC450170-1GEA 205 EUR
APOSPC450170-1G APOSPC450170-5G
2-(2-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole
2-(2-Fluorophenyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₁₃H₉FN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01086283
Numéro CAS: 321-51-7