Imprimer
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC450168-1G PC450168-5G
APOSPC450168-1GEA 237 EUR
APOSPC450168-1G APOSPC450168-5G
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
5-Chloro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Formule: C₈H₄ClF₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00808236
Numéro CAS: 656-49-5