Imprimer
Methyl 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(fluorosulphonyl)propionate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC450166-25G PC450166-5G
APOSPC450166-25GEA 1450 EUR
APOSPC450166-25G APOSPC450166-5G
Methyl 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(fluorosulphonyl)propionate
Methyl 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(fluorosulphonyl)propionate
Formule: C₄H₃F₅O₄S
Poids moléculaire: 242.121 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08753168
Numéro CAS: 663-78-5