Sodium 2,4,5-trifluorophenylacetate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₄F₃O₂·Na Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD28054314 Numéro CAS: 1980063-39-5 |