6-Chloro-5-fluoro-2-(trifluoromethyl)-1H-benzimidazole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₃ClF₄N₂ Poids moléculaire: 238.569 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01658447 Numéro CAS: 89426-96-0 |