Imprimer
trans-1H,2H-Octafluorocyclopentane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC450158-1G PC450158-5G
APOSPC450158-1GEA 127 EUR
APOSPC450158-1G APOSPC450158-5G
trans-1H,2H-Octafluorocyclopentane
trans-1H,2H-Octafluorocyclopentane
Formule: C₅H₂F₈
Point d'ébullition: 51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23704311
Numéro CAS: 158389-18-5