Imprimer
Tris(2,2-difluoroethyl)borate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC450157-1G PC450157-250MG PC450157-5G PC450157-100MG
APOSPC450157-1GEA 737 EUR
APOSPC450157-1G APOSPC450157-250MG APOSPC450157-5G APOSPC450157-100MG
Tris(2,2-difluoroethyl)borate
Tris(2,2-difluoroethyl)borate
Formule: C₆H₉BF₆O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19442172
Numéro CAS: 1396338-09-2
UN: 1993
ADR: 3,III