2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzylamine hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl)methanamine hydrochloride, 1-[2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine hydrochloride
Formule:
C₈H₇F₄N·ClH Poids moléculaire: 229.602 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD08437622 Numéro CAS: 643088-07-7 |