Imprimer
3-Bromo-2-fluoroprop-1-ene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC450149-1G PC450149-250MG PC450149-5G
APOSPC450149-1GEA 284 EUR
APOSPC450149-1G APOSPC450149-250MG APOSPC450149-5G
3-Bromo-2-fluoroprop-1-ene
3-Bromo-2-fluoroprop-1-ene
Formule: C₃H₄BrF
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20492668
Numéro CAS: 35386-83-5
UN: 1993
ADR: 3,III