Imprimer
(S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3,5-Difluorophenylmethylcarbinol
PC450145-1G PC450145-250MG PC450145-5G
APOSPC450145-1GEA 354 EUR
APOSPC450145-1G APOSPC450145-250MG APOSPC450145-5G
(S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethanol
(S)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethanol
Formule: C₈H₈F₂O
Point éclair: 68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18072180
Numéro CAS: 692732-03-9