Imprimer
1,3,3,4,4,5,5-Heptafluoro-2-methoxycyclopent-1-ene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC450141-1G PC450141-5G
APOSPC450141-1GEA 219 EUR
APOSPC450141-1G APOSPC450141-5G
1,3,3,4,4,5,5-Heptafluoro-2-methoxycyclopent-1-ene
1,3,3,4,4,5,5-Heptafluoro-2-methoxycyclopent-1-ene
Formule: C₆H₃F₇O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01735620
Numéro CAS: 1759-60-0
UN: 1993
ADR: 3,III