Imprimer
2,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-benzimidazolyl-6-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC450136-1G PC450136-250MG
APOSPC450136-1GEA 611 EUR
APOSPC450136-1G APOSPC450136-250MG
2,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-benzimidazolyl-6-carboxylic acid
2,5-Bis(trifluoromethyl)-1H-benzimidazolyl-6-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₄F₆N₂O₂
Poids moléculaire: 298.141 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18072173
Numéro CAS: 1309602-77-4