Imprimer
4-Cyano-3-(trifluoromethyl)trifluoroacetanilide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): N-(4-Cyano-3-(trifluoromethyl)phenyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
PC450133-1G PC450133-250MG
APOSPC450133-1GEA 369 EUR
APOSPC450133-1G APOSPC450133-250MG
4-Cyano-3-(trifluoromethyl)trifluoroacetanilide
4-Cyano-3-(trifluoromethyl)trifluoroacetanilide
Formule: C₁₀H₄F₆N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18074383
Numéro CAS: 1155800-45-5