Imprimer
4-[(2,2,2-Trifluoroethyl)amino]phenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC450131-1G PC450131-5G
APOSPC450131-1GEA 162 EUR
APOSPC450131-1G APOSPC450131-5G
4-[(2,2,2-Trifluoroethyl)amino]phenol
4-[(2,2,2-Trifluoroethyl)amino]phenol
Formule: C₈H₈F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18074381
Numéro CAS: 1011805-88-1