Imprimer
2-Ethoxy-5-fluoropyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC450129-1G PC450129-5G
APOSPC450129-1GEA 116 EUR
APOSPC450129-1G APOSPC450129-5G
2-Ethoxy-5-fluoropyrimidine
2-Ethoxy-5-fluoropyrimidine
Formule: C₆H₇FN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972862
Numéro CAS: 17148-48-0