Imprimer
Ethyl (2,2,2-trifluoroethyl) carbonate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC450128-1G PC450128-5G
APOSPC450128-1GEA 0 EUR
APOSPC450128-1G APOSPC450128-5G
Ethyl (2,2,2-trifluoroethyl) carbonate
Ethyl (2,2,2-trifluoroethyl) carbonate
Formule: C₅H₇F₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054294
Numéro CAS: 156783-96-9
UN: 3272
ADR: 3,III