Imprimer
2-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC450127-1G PC450127-5G
APOSPC450127-1GEA 141 EUR
APOSPC450127-1G APOSPC450127-5G
2-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazole
2-(Trifluoromethyl)-1,3-benzothiazole
Formule: C₈H₄F₃NS
Poids moléculaire: 203.184 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065209
Numéro CAS: 14468-40-7