Imprimer
2-Chloro-5-fluoro-4-thiocyanopyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC450126-1G PC450126-5G
APOSPC450126-1GEA 199 EUR
APOSPC450126-1G APOSPC450126-5G
2-Chloro-5-fluoro-4-thiocyanopyrimidine
2-Chloro-5-fluoro-4-thiocyanopyrimidine
Formule: C₅HClFN₃S
Poids moléculaire: 189.598 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18072176
Numéro CAS: 112889-53-9