Imprimer
5-Bromo-1,1,1-trifluoropentane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC450116-1G PC450116-5G
APOSPC450116-1GEA 157 EUR
APOSPC450116-1G APOSPC450116-5G
5-Bromo-1,1,1-trifluoropentane
5-Bromo-1,1,1-trifluoropentane
Formule: C₅H₈BrF₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07780194
Numéro CAS: 54932-74-0