Imprimer
4-Cyano-2-nitro-5-(trifluoromethyl)trifluoroacetanilide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC450113-1G PC450113-250MG
APOSPC450113-1GEA 546 EUR
APOSPC450113-1G APOSPC450113-250MG
4-Cyano-2-nitro-5-(trifluoromethyl)trifluoroacetanilide
4-Cyano-2-nitro-5-(trifluoromethyl)trifluoroacetanilide
Formule: C₁₀H₃F₆N₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18074384
Numéro CAS: 1155800-48-8