Imprimer
Bis(nonafluorobutylsulphonyl)methane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC450104-1G PC450104-250MG
APOSPC450104-1GEA 723 EUR
APOSPC450104-1G APOSPC450104-250MG
Bis(nonafluorobutylsulphonyl)methane
Bis(nonafluorobutylsulphonyl)methane
Formule: C₉H₂F₁₈O₄S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20489412
Numéro CAS: 29214-37-7