Imprimer
Perfluorohept-3-ene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC450098-1G PC450098-250MG
APOSPC450098-1GEA 458 EUR
APOSPC450098-1G APOSPC450098-250MG
Perfluorohept-3-ene
Perfluorohept-3-ene
Formule: C₇F₁₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28054275
Numéro CAS: 71039-88-8