Imprimer
Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl] sulphate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC450078-1G PC450078-250MG
APOSPC450078-1GEA 285 EUR
APOSPC450078-1G APOSPC450078-250MG
Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl] sulphate
Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl] sulphate
Formule: C₁₄H₈F₆O₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24842696
Numéro CAS: 1417220-66-6