Imprimer
3-(Bromodifluoromethyl)-5-phenyl-1H-pyrazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC450074-1G PC450074-5G
APOSPC450074-1GEA 285 EUR
APOSPC450074-1G APOSPC450074-5G
3-(Bromodifluoromethyl)-5-phenyl-1H-pyrazole
3-(Bromodifluoromethyl)-5-phenyl-1H-pyrazole
Formule: C₁₀H₇BrF₂N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19442114
Numéro CAS: 1355046-54-6