Imprimer
2-Chloro-2,2-difluoro-N-(2'-hydroxyphenyl)acetamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC450073-1G PC450073-5G
APOSPC450073-1GEA 125 EUR
APOSPC450073-1G APOSPC450073-5G
2-Chloro-2,2-difluoro-N-(2'-hydroxyphenyl)acetamide
2-Chloro-2,2-difluoro-N-(2'-hydroxyphenyl)acetamide
Formule: C₈H₆ClF₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18072172
Numéro CAS: 1309602-47-8