Imprimer
4-Bromo-1,1-difluorocyclohexane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC450063-1G PC450063-250MG
APOSPC450063-1GEA 765 EUR
APOSPC450063-1G APOSPC450063-250MG
4-Bromo-1,1-difluorocyclohexane
4-Bromo-1,1-difluorocyclohexane
Formule: C₆H₉BrF₂
Point d'ébullition: 49…50 °C (11 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13189572
Numéro CAS: 1196156-51-0