Imprimer
Ethyl 2,2-difluorohex-3-enoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC450054-1G PC450054-250MG
APOSPC450054-1GEA 865 EUR
APOSPC450054-1G APOSPC450054-250MG
Ethyl 2,2-difluorohex-3-enoate
Ethyl 2,2-difluorohex-3-enoate
Formule: C₈H₁₂F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23704335
Numéro CAS: 1346523-54-3