Imprimer
Perfluoro-2-propanesulphonyl fluoride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC450051-1G PC450051-5G
APOSPC450051-1GEA 354 EUR
APOSPC450051-1G APOSPC450051-5G
Perfluoro-2-propanesulphonyl fluoride 97%
Perfluoro-2-propanesulphonyl fluoride
Formule: C₃F₈O₂S
Point d'ébullition: 34…40 °C
Point de fusion: –59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20489409
Numéro CAS: 14856-91-8
UN: 3265
ADR: 8,II