Imprimer
4,6-Bis(hydroxy)-4.6-bis(trifluoromethyl)tetrahydropyrimidine-2-thione
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC450037-100MG PC450037-250MG
APOSPC450037-100MGEA 116 EUR
APOSPC450037-100MG APOSPC450037-250MG
4,6-Bis(hydroxy)-4.6-bis(trifluoromethyl)tetrahydropyrimidine-2-thione
4,6-Bis(hydroxy)-4.6-bis(trifluoromethyl)tetrahydropyrimidine-2-thione
Formule: C₆H₆F₆N₂O₂S
Poids moléculaire: 284.179 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26408204
Numéro CAS: 1820712-27-3