Ethyl 2,2-difluoro-2-(2-methylphenyl)acetate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₁H₁₂F₂O₂ Poids moléculaire: 214.209 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16250756 Numéro CAS: 698378-71-1 |