Imprimer
2-(1,1,2,2-Tetrafluoro-2-phenylethyl)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC450020-100MG PC450020-250MG
APOSPC450020-100MGEA 198 EUR
APOSPC450020-100MG APOSPC450020-250MG
2-(1,1,2,2-Tetrafluoro-2-phenylethyl)pyridine
2-(1,1,2,2-Tetrafluoro-2-phenylethyl)pyridine
Formule: C₁₃H₉F₄N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22377940
Numéro CAS: 1378261-29-0