Imprimer
2-Amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC450007-1G PC450007-5G
APOSPC450007-1GEA 29 EUR
APOSPC450007-1G APOSPC450007-5G
2-Amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide
2-Amino-N-(2,2,2-trifluoroethyl)acetamide
Formule: C₄H₇F₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09944516
Numéro CAS: 359821-38-8