Imprimer
Heptafluoro-2-naphthol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4492-250MG PC4492-1G
APOSPC4492-250MGEA 243 EUR
APOSPC4492-250MG APOSPC4492-1G
Heptafluoro-2-naphthol 95%
Heptafluoro-2-naphthol
Formule: C₁₀HF₇O
Point de fusion: 120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143689
Numéro CAS: 727-49-1