Imprimer
2-Chloro-4,6-difluorobenzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC44902-1G PC44902-250MG PC44902-5G
APOSPC44902-1GEA 128 EUR
APOSPC44902-1G APOSPC44902-250MG APOSPC44902-5G
2-Chloro-4,6-difluorobenzaldehyde 95%
2-Chloro-4,6-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃ClF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18415553
Numéro CAS: 1261493-54-2