Imprimer
2-Chloro-4,6-difluorobenzene boronic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC44901-1G PC44901-250MG
APOSPC44901-1GEA 522 EUR
APOSPC44901-1G APOSPC44901-250MG
2-Chloro-4,6-difluorobenzene boronic acid 95%
2-Chloro-4,6-difluorobenzene boronic acid
Formule: C₆H₄BClF₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18415645
Numéro CAS: 1373393-48-6