Imprimer
1-(2-Fluoroethyl)piperazine dihydrochloride 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC449008-1G PC449008-5G
APOSPC449008-1GEA 55.1 EUR
APOSPC449008-1G APOSPC449008-5G
1-(2-Fluoroethyl)piperazine dihydrochloride 98%
1-(2-Fluoroethyl)piperazine dihydrochloride
Formule: C₆H₁₃FN₂·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21602355
Numéro CAS: 1089279-64-0