Imprimer
2-Chloro-4,6-difluorobenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC44900-1G PC44900-5G
APOSPC44900-1GEA 26.1 EUR
APOSPC44900-1G APOSPC44900-5G
2-Chloro-4,6-difluorobenzoic acid 95%
2-Chloro-4,6-difluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃ClF₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16250104
Numéro CAS: 1242339-67-8