Imprimer
5-(Trifluoromethoxy)pyridin-2-amine 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC448054-1G PC448054-100MG PC448054-250MG
APOSPC448054-1GEA 986 EUR
APOSPC448054-1G APOSPC448054-100MG APOSPC448054-250MG
5-(Trifluoromethoxy)pyridin-2-amine 96%
5-(Trifluoromethoxy)pyridin-2-amine
Formule: C₆H₅F₃N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19690149
Numéro CAS: 1221171-88-5