3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzeneboronic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
[3-fluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl]boronic acid, (3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid, 3-Fluoro-4-hydroxymethylbenzeneboronic acid
Formule:
C₇H₈BFO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD13181609 Numéro CAS: 1082066-52-1 |